Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 34841-11-7
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 99-102°
MDL No.: MFCD00673023
Formula:
C₉H₉NO₅ Punto di fusione: 99…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673023 CAS Number: 34841-11-7 |