Methyl trifluoropyruvate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
Purity: 97%
CAS No.: 13089-11-7
Molecular Formula: C4H3F3O3
Formula Weight: 156.06
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.3320
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1863490
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114936
Formula:
C₄H₃F₃O₃ Peso molecolare: 156,06 g/mol Punto di ebollizione: 84…86 °C Densità: 1,52 Flash Pt: 26 °C (79 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114936 CAS Number: 13089-11-7 ADR: 3,III |