Ethyl trifluoropyruvate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 13081-18-0
Molecular Formula: C5H5F3O3
Formula Weight: 170.09
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.3405
Boiling Point: 95-98°
Beilstein Reference: 2087388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00114935
Formula:
C₅H₅F₃O₃ Punto di ebollizione: 95…98 °C Densità: 1,400 Flash Pt: 27 °C (80 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00114935 CAS Number: 13081-18-0 ADR: 3,III |