Stampa…
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33298.MD H33298.03
H33298.MDEA 49.5 EUR
H33298.MD H33298.03
6-Bromo-4-methylquinoline 96%
6-Bromo-4-methylquinoline
Purity: 96% CAS No.: 41037-28-9 Molecular Formula: C10H8BrN Formula Weight: 222.08 Melting Point: 94-95° MDL No.: MFCD09258893
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222,08 g/mol
Punto di fusione: 94…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258893
CAS Number: 41037-28-9