Stampa…
4-Butylbenzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
A19516.03 A19516.06
A19516.03EA 25 EUR
A19516.03 A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
4-Butylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 107377-07-1 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 127-129° MDL No.: MFCD00221466
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221466
CAS Number: 107377-07-1