4-tert-Butylbenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 56108-12-4
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 2086692
Formula:
C₁₁H₁₅NO Punto di fusione: 171…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017139 CAS Number: 56108-12-4 |