Stampa…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoropyridine-3-boronic acid, (5-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid
H52860.MD H52860.03 H52860.06
H52860.MDEA 78 EUR
H52860.MD H52860.03 H52860.06
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid ≥98%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 872041-86-6 Molecular Formula: C5H5BFNO2 Formula Weight: 140.91 Melting Point: 233-236° MDL No.: MFCD07368243
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 140,91 g/mol
Punto di fusione: 233…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368243
CAS Number: 872041-86-6