3-Fluoro-4-pyridineboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 458532-97-3
Molecular Formula: C5H5BFNO2
Formula Weight: 140.91
Melting Point: 237-239°
MDL No.: MFCD03788558
Formula:
C₅H₅BFNO₂ Punto di fusione: 237…239 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788558 CAS Number: 458532-97-3 |