4-Amino-3-ethylbenzonitrile 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 170230-87-2
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 60-66°
Beilstein Reference: 7526452
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041431
Formula:
C₉H₁₀N₂ Punto di fusione: 60…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041431 CAS Number: 170230-87-2 ADR: 6.1,III |