4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 112279-61-5
Molecular Formula: C7H4F2N2
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 91-94°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00190102
Formula:
C₇H₄F₂N₂ Punto di fusione: 91…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00190102 CAS Number: 112279-61-5 ADR: 6.1,III |