Stampa…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
H54283.03 H54283.06
H54283.03EA 70.8 EUR
H54283.03 H54283.06
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 32-36° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00870633
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 32…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00870633
CAS Number: 874-89-5
ADR: 6.1,III