Stampa…
3-Aminopropionitrile 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
A13043.03 A13043.06 A13043.14
A13043.03EA 32.5 EUR
A13043.03 A13043.06 A13043.14
3-Aminopropionitrile 98% stabilizzato
3-Aminopropionitrile
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98% CAS No.: 151-18-8 Molecular Formula: C3H6N2 Formula Weight: 70.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4375 Odour: Amine-like Boiling Point: 79-81°/16mm Beilstein Reference: 1698848 Merck Reference: 14,469 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014820
Formula: C₃H₆N₂
Punto di ebollizione: 79…81 °C (16 mmHg)
Densità: 0,952
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014820
CAS Number: 151-18-8
EINECS: 205-786-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,469