3-Aminopropionitrile 98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆N₂ Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg) Densità: 0,9584 g/cm³ Flash Pt: 85 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014820 CAS Number: 151-18-8 EINECS: 205-786-0 UN: 2922 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | potassium carbonate |