Stampa…
2-Propylthiazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11574.06 A11574.14
A11574.06EA 76.8 EUR
A11574.06 A11574.14
2-Propylthiazole ≥99%
2-Propylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 17626-75-4 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 62°/15mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053154
Formula: C₆H₉NS
Peso molecolare: 127,20 g/mol
Punto di ebollizione: 62 °C (15 mmHg)
Densità: 1,03
Flash Pt: 54 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053154
CAS Number: 17626-75-4
EINECS: 241-606-7
ADR: 3,III