2-sec-Butylthiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A13483.06
A13483.14
A13483.06EA
59.4
EUR
A13483.06
A13483.14
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 18277-27-5
Molecular Formula: C7H11NS
Formula Weight: 141.24
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4985
Odour: Characteristic
Boiling Point: 174-175°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051951
Formula:
C₇H₁₁NS Peso molecolare: 141,24 g/mol Punto di ebollizione: 174…175 °C Densità: 1,007 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051951 CAS Number: 18277-27-5 EINECS: 242-154-3 ADR: 3,III |