Stampa…
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(m-Tolyl)-1H-tetrazole
L19263.03 L19263.MD
L19263.03EA 179 EUR
L19263.03 L19263.MD
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
5-(3-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 3441-00-7 Molecular Formula: C8H8N4 Formula Weight: 160.18 Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 131205
Formula: C₈H₈N₄
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Punto di fusione: 143…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093096
CAS Number: 3441-00-7