Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
M1693-25G
M1693-500G
TCIAM1693-25GEA
16
EUR
TCIAM1693-25G
TCIAM1693-500G
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 247°C |
MDL Number:
MFCD00008835 CAS Number: 26537-19-9 EINECS: 247-768-5 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...