Stampa…
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(tert-butyl)benzoate
A18619.22 A18619.14
A18619.22EA 114 EUR
A18619.22 A18619.14
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 26537-19-9 Molecular Formula: C12H16O2 Formula Weight: 192.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 122-124°/10mm MDL No.: MFCD00008835
Formula: C₁₂H₁₆O₂
Peso molecolare: 192,26 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C (10 mmHg)
Densità: 0,995
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008835
CAS Number: 26537-19-9
EINECS: 247-768-5