3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅BrN₂ Punto di fusione: 148…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159926 CAS Number: 40598-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |