Stampa…
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22138.09 B22138.18 B22138.30
B22138.09EA 54.6 EUR
B22138.09 B22138.18 B22138.30
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 874-86-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 77-80° UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00019761
Formula: C₈H₆ClN
Peso molecolare: 151,60 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019761
CAS Number: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
ADR: 8,III