Stampa…
Ethyl 2-ethylbutyrate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Etzadroxil, Ethyl 2-ethylbutanoate
E0345-25ML E0345-500ML
TCIAE0345-25MLEA 42 EUR
TCIAE0345-25ML TCIAE0345-500ML
Ethyl 2-ethylbutyrate ≥99.0% (by GC)
Ethyl-2-ethylbutyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
Peso molecolare: 144.21 g/mol
Punto di ebollizione: 152°C
Flash Pt: 39°C
MDL Number: MFCD00059396
CAS Number: 2983-38-2
EINECS: 221-044-9
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=137c14207e1a8824fc41e8895c18335da687d346&vid=137c14207e1a8824fc41e8895c18335da687d346&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %