Stampa…
Cloruro di idrogeno 5->6 N in 2-propanol, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
133700010 133700025
ACRO133700010EA 67.5 EUR
ACRO133700010 ACRO133700025
Cloruro di idrogeno 5->6 N in 2-propanol, puro
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Densità: 0,909 g/cm³
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 4.9 to 5.3 % N