Stampa…
Cloruro di idrogeno 1.25 mol/l in methanol, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acido cloridrico
M-Clarity™ quality level = MQ100
17935-250ML 17935-50ML
17935-250MLEA 124 EUR
17935-250ML 17935-50ML
Cloruro di idrogeno 1.25 mol/l in methanol, Supelco®
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&vid=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&prid=web&clid=SAPDAM