Stampa…
Cloruro di idrogeno ∼0.5 M in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
H31570.AE H31570.AP
H31570.AEEA 31.7 EUR
H31570.AE H31570.AP
Cloruro di idrogeno ∼0.5 M in methanol
Cloruro di idrogeno
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 12°(54°F) MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Densità: 0.8
Flash Pt: 12 °C (54 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1992
ADR: 3 II