Stampa…
Cloruro di idrogeno 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
427011000_T 427018000_T
427011000_TEA 0 EUR
427011000_T 427018000_T
Cloruro di idrogeno 1.25 M in ethanol, AcroSeal®
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.5 %
Strength 1.10 to 1.40 M
NMR ≥96.0 %