Stampa…
Cloruro di idrogeno 5->6 M in 2-propanol, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H31519.AE H31519.AP
H31519.AEEA 63.2 EUR
H31519.AE H31519.AP
Cloruro di idrogeno 5->6 M in 2-propanol, puro
Cloruro di idrogeno
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.909 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Alcohol-like UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Densità: 0,909
Flash Pt: 11 °C (52 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,II