Stampa…
Cloruro di idrogeno 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
428608000 428601000
428608000.EA 59.8 EUR
428608000. 428601000.
Cloruro di idrogeno 5->6 N in 2-propanol, AcroSeal®
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Peso molecolare: 36.46 g/mol
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2920
ADR: 8 I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤1.0 %
Titration with NaOH 5 to 6 N