Stampa…
Cloruro di idrogeno 3 mol/l in 1-butanol, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Acido cloridrico
M-Clarity™ quality level = MQ100
87472-250ML-F 87472-50ML-F
87472-250ML-FEA 165 EUR
87472-250ML-F 87472-50ML-F
Cloruro di idrogeno 3 mol/l in 1-butanol, Supelco®
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&vid=45fdfff2ecf56445fd5588c533d60f8e9fd98ddf&prid=web&clid=SAPDAM