Stampa…
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: TERPY
A17750.01 A17750.03 A17750.06
A17750.01EA 63.2 EUR
A17750.01 A17750.03 A17750.06
2,2':6',2''-Terpyridine ≥97%
2,2':6',2''-Terpyridine
Purity: 97% CAS No.: 1148-79-4 Molecular Formula: C15H11N3 Formula Weight: 233.28 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006213
Formula: C₁₅H₁₁N₃
Peso molecolare: 233,27 g/mol
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006213
CAS Number: 1148-79-4
EINECS: 214-559-5
ADR: 6.1,I