3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L10429.03
L10429.06
L10429.03EA
32.3
EUR
L10429.03
L10429.06
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Purity: 95%
CAS No.: 26734-09-8
Molecular Formula: C5H13NO
Formula Weight: 103.17
Melting Point: ca 70°
Beilstein Reference: 1731900
Formula:
C₅H₁₃NO Peso molecolare: 103,17 g/mol Punto di fusione: ∼ 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059847 CAS Number: 26734-09-8 EINECS: 247-948-3 |