Stampa…
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32774.MD H32774.03 H32774.06
H32774.MDEA 68.7 EUR
H32774.MD H32774.03 H32774.06
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Purity: 98% CAS No.: 529512-81-0 Molecular Formula: C8H8FNO2 Formula Weight: 169.15 Melting Point: 190-194° MDL No.: MFCD00277474
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,15 g/mol
Punto di fusione: 190…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277474
CAS Number: 529512-81-0