Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
43976.22
43976.36
43976.A3
43976.22EA
108
EUR
43976.22
43976.36
43976.A3
Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Magnesium oxalate dihydrate
Purity: 98.5+%
CAS No.: 547-66-0
Molecular Formula: MgC2O4.2H2O
Formula Weight: 148.36 (112.32anhy)
Physical Form: Powder/Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5676
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00287279
Formula:
C₂MgO₄·2H₂O Peso molecolare: 148,36 g/mol (112,32 anhy) Punto di fusione: 150 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00287279 CAS Number: 547-66-0 EINECS: 208-932-1 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5676 |