4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 1642-81-5
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 199-202°
Beilstein Reference: 1907970
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002568
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di fusione: 199…202 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002568 CAS Number: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 ADR: 8,III |