3-Methyl-5-hexen-3-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1569-44-4
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 44°(111°F)
Boiling Point: 138-139°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00021826
Formula:
C₇H₁₄O Punto di ebollizione: 138…139 °C Densità: 0,84 Flash Pt: 44 °C (111 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021826 CAS Number: 1569-44-4 ADR: 3,III |