Ethyl dibromoacetate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 617-33-4
Molecular Formula: C4H6Br2O2
Formula Weight: 245.90
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 76-78°/12mm
MDL No.: MFCD00041718
Formula:
C₄H₆Br₂O₂ Punto di ebollizione: 76…78 °C (12 mmHg) Densità: 1,902 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041718 CAS Number: 617-33-4 EINECS: 210-510-7 |