(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
Purity: 98%
CAS No.: 24457-21-4
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.12
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 72-76°/12mm
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00209634
Formula:
C₈H₁₅BrO₂ Punto di ebollizione: 72…76 °C (12 mmHg) Densità: 1,200 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209634 CAS Number: 24457-21-4 ADR: 8,III |