Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cerium(III) 2-ethylhexanoate
40451.22
40451.36
40451.A3
40451.22EA
24.1
EUR
40451.22
40451.36
40451.A3
Cerium(III)-2-ethylhexanoate 49% (12% Ce) in 2-ethylhexanoic acid
Cerium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 56797-01-4
Molecular Formula: C24H45CeO6
Formula Weight: 569.74
Flash Point:
Formula:
C₂₄H₄₅CeO₆ Peso molecolare: 569,727 g/mol Densità: 1,08 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014004 CAS Number: 56797-01-4 EINECS: 260-386-3 |