2-(Benzylamino)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 1073354-27-4
Molecular Formula: C18H23BN2O2
Formula Weight: 310.20
Melting Point: 135-138°
MDL No.: MFCD06798270
Formula:
C₁₈H₂₃BN₂O₂ Punto di fusione: 135…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798270 CAS Number: 1073354-27-4 |