Stampa…
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
H54793.MD H54793.03
H54793.MDEA 178 EUR
H54793.MD H54793.03
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 947249-01-6 Molecular Formula: C12H16BF3N2O2 Formula Weight: 288.07 Melting Point: 132-134° MDL No.: MFCD12923414
Formula: C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂
Peso molecolare: 288,07 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12923414
CAS Number: 947249-01-6