Stampa…
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-methyl-2-pyridone
B20188.09 B20188.18 B20188.30
B20188.09EA 62.4 EUR
B20188.09 B20188.18 B20188.30
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4241-27-4 Molecular Formula: C7H6N2O Formula Weight: 134.14 Melting Point: ca 298° dec. Beilstein Reference: 120412
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134.14 g/mol
Punto di fusione: ∼ 298 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006013
CAS Number: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5