Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Isoquinolinecarbonitrile
L19425.03
L19425.06
L19425.03EA
55.4
EUR
L19425.03
L19425.06
Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 1198-30-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 119104
MDL No.: MFCD00134166
Formula:
C₁₀H₆N₂ Peso molecolare: 154,17 g/mol Punto di fusione: 87…91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134166 CAS Number: 1198-30-7 |