Isoquinoline-5-carbaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 80278-67-7
Molecular Formula: C10H7NO
Formula Weight: 157.17
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 112875
Formula:
C₁₀H₇NO Punto di fusione: 113…116 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03412483 CAS Number: 80278-67-7 |