Stampa…
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
H50368.03 H50368.06
H50368.03EA 205 EUR
H50368.03 H50368.06
3-Amino-1-bromoisoquinoline ≥97%
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Purity: 97+% CAS No.: 13130-79-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 MDL No.: MFCD00102193
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102193
CAS Number: 13130-79-5