6-Bromo-2-methoxyquinoline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 99455-05-7
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
Melting Point: 87-89°
MDL No.: MFCD11847805
Formula:
C₁₀H₈BrNO Peso molecolare: 238.08 g/mol Punto di fusione: 87…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847805 CAS Number: 99455-05-7 |