5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H54386.MD
H54386.03
H54386.06
H54386.MDEA
70.2
EUR
H54386.MD
H54386.03
H54386.06
5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-8-methoxyquinoline
Purity: 96%
CAS No.: 10522-47-1
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD04966996
Formula:
C₁₀H₈BrNO Peso molecolare: 238,08 g/mol Punto di fusione: 80…82 °C |
MDL Number:
MFCD04966996 CAS Number: 10522-47-1 |