5-Bromo-3-methoxyquinoline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 776296-12-9
Molecular Formula: C10H8BrNO
Formula Weight: 238.08
MDL No.: MFCD16038652
Formula:
C₁₀H₈BrNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16038652 CAS Number: 776296-12-9 |