2-(Benzyloxy)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 190661-29-1
Molecular Formula: C13H13BO3
Formula Weight: 228.06
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 7813704
Formula:
C₁₃H₁₃BO₃ Punto di fusione: 96…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632206 CAS Number: 190661-29-1 |