4-Cyclohexylphenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 374538-04-2
Molecular Formula: C12H17BO2
Formula Weight: 204.08
Melting Point: ca 220°
MDL No.: MFCD02093068
Formula:
C₁₂H₁₇BO₂ Punto di fusione: ∼ 220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093068 CAS Number: 374538-04-2 |