3,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 317319-15-6
Molecular Formula: C9H5F6NS
Formula Weight: 273.20
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD00278692
Formula:
C₉H₅F₆NS Punto di fusione: 112…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00278692 CAS Number: 317319-15-6 |