3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4198-90-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 123-127°
MDL No.: MFCD00221716
Formula:
C₉H₉NO Punto di fusione: 123…127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00221716 CAS Number: 4198-90-7 |